Learn More
2-Acide nicotinique méthyl-6-(trifluorométhyle), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465787 10 g 10g
15455787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33003.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 261635-93-2 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-méthyl-6-(trifluorométhyl)nicotinique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (4,7 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261635-93-2
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.14
Numéro MDL MFCD01311990
Clé InChI ODWJFUQRQUCRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid, maybridge4_000139, 2-methyl-6-trifluoromethynicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyinicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
CID PubChem 2775683
Nom IUPAC 2Acide-méthyl-6-(trifluorométhyle)pyridine-3-carboxylique
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Point de fusion 139°C to 141°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (4.7g/L at 25°C).
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté 97%