Learn More
Acide 2-méthyl-6-(trifluorométhyl)nicotinique, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10659604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10659604 1 g Flacon en verre ambré 1g
10230133 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10659604 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AW00680DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 261635-93-2
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.14
Numéro MDL MFCD01311990
Clé InChI ODWJFUQRQUCRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid, maybridge4_000139, 2-methyl-6-trifluoromethynicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyinicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
CID PubChem 2775683
Nom IUPAC 2Acide-méthyl-6-(trifluorométhyle)pyridine-3-carboxylique
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.13
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique