Learn More
2-méthyl-6-(trifluorométhyl)pyridine-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10351700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10351700 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10351700 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00325DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
CAS 383907-17-3
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C7H7F3N2
Numéro MDL MFCD01311991
Quantité 1 g
Synonyme 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, 2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-yl amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 3-pyridinamine,2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl
Clé InChI FUJKUIAVFVGTGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(N)C=CC(=N1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-méthyle-6-(trifluorométhyle)pyridine-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 176.14
CID PubChem 3521850
Poids de la formule 176.14