Learn More
2-Méthyl-6-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498315 1 g 1g
15408325 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33110.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 545394-83-0 | Molecular Formula: C8H6F3NO | Molecular Weight: 189.14 g/mol
Participate in Horner-Wadsworth-Emmons reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Participe à la réaction de Horner-Wadsworth-Emmons.
Solubilité
Peu soluble (6,1E-4 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 545394-83-0
Formule moléculaire C8H6F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 189.14
Numéro MDL MFCD11035943
Clé InChI HHGVNSFXEFHMGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl
CID PubChem 28875322
Nom IUPAC 2-méthyl-6-(trifluorométhyl)pyridine-3-carbaldéhyde
SMILES CC1=C(C=O)C=CC(=N1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Point de fusion 45°C to 48°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (6.1E-4g/L) (25°C).
Poids de la formule 189.14
Pourcentage de pureté 97%