Learn More
2-Méthyl-7-méthylamino-d3-8-nitro-quinoxaline, TRC
Code produit 30473013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473013 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30473013 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32240710MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxaline
CAS 1020718-63-1
Formule moléculaire C10 D3 H7 N4 O2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10N4O2/c1-6-5-12-7-3-4-8(11-2)10(14(15)16)9(7)13-6/h3-5,11H,1-2H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc2ncc(C)nc2c1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 3-méthyl-5-nitro-N-(tridéutériométhyl)quinoxalin-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 221.23
Poids de la formule 221.0992