Learn More
2-Méthyle -8-nitroquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327935
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327935 5 g 5g
11317935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03006.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 881-07-2 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 881-07-2
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.19
Numéro MDL MFCD00006764
Clé InChI UHPGVDHXHDPYQP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13433
Nom IUPAC 2-methyl-8-nitroquinoline
SMILES CC1=CC=C2C=CC=C(C2=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-8-nitroquinoline
Point de fusion 136°C to 139°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 145077
Synonyme 8-nitroquinaldine, quinaldine, 8-nitro, quinoline, 2-methyl-8-nitro, unii-xrv949auqz, xrv949auqz, acmc-209qr6, 2-methyl-8-nitro-quinoline, 5-20-07-00387 beilstein handbook reference, quinoline,2-methyl-8-nitro, uhpgvdhxhdpyqp-uhfffaoysa
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 98%