Learn More
2-Méthyl-9H-fluor-9-one, TRC
Code produit 30472865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472865 50 mg 50mg
30482884 500 mg 500mg
30471788 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30472865 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32179350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2840-51-9
Formule moléculaire C14H10O
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Nom IUPAC 2-méthylfluorène-9-one
SMILES Cc1ccc2c3ccccc3C(=O)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-9H-fluoren-9-one
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3
Poids de la formule 194.0732