Learn More
2-Méthyl-d3-propionique-3,3,3-d3-amide, TRC
Code produit 30477525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477525 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30477525 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3259395MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-d3-propionic-3,3,3-d3-amide
CAS 1020719-64-5
Formule moléculaire C4 2H6 H3 N O
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)N)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 3,3,3-tridéutério-2-(tridéutériométhyl)propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 93.16
Poids de la formule 93.1061