Learn More
2-Méthyl-d3-propyl-2,3,3,3-d4 Alcool, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-1-propanol-d7 |
| CAS | 1219804-53-1 |
| Formule moléculaire | C4 D7 H3 O |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | 1-Propan-2,3,3,3-d4-ol, 2-(methyl-d3)- (ACI), 2-(Methyl-d3)-1-propan-2,3,3,3-d4-ol (ACI), 2-Methyl-d3-propyl-2,3,3,3-d4 alcohol, Isobutanol-d7, Isobutyl-d7 alcohol, 2-Methyl-1-propanol-d7, 2-Methyl-1-propanol-D7 (isopropyl-D7) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(CO)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 2,3,3,3-tétradeutéro-2-(triduutérométhyl)propan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 81.165 |
| Poids de la formule | 81.117 g/mol |
| Afficher plus |