Learn More
Acide 2-méthylhippurique-d2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl Hippuric Acid-d2 |
| CAS | 1185100-98-4 |
| Formule moléculaire | C10 D2 H9 N O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2,2-Dideuterio-2-[(2-methylbenzoyl)amino]acetic acid, N-(2-Methylbenzoyl)glycine-2,2-D2, N-(2-Methylbenzoyl)glycine-d2, 2-Methylhippuric acid-d2, 2-[(2-Methylbenzoyl)amino]acetic-2,2-d2 acid, o-Methylhippuric acid-d2, o-Toluric acid-d2, 2-Methyl hippuric acid-d2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-4-2-3-5-8(7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(NC(=O)c1ccccc1C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2,2-didéutéro-2-[(2-méthylbenzoyl)amino]acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.212 |
| Poids de la formule | 195.086 |