Learn More
Acide 2-méthylhippurique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl Hippuric Acid |
| CAS | 42013-20-7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C10 H11 N O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Glycine','N-(2-methylbenzoyl)-, N-(2-Methylbenzoyl)glycine, (2-Methyl-benzoylamino)-acetic acid, 2-Methylhippuric acid, 2-[(2-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(2-Methylphenyl)formamido]acetic acid, NSC 163983, o-Methylhippuric acid, o-Toluric acid, 2-Methyl hippuric acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-4-2-3-5-8(7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13) |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)NCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-[(2-méthylbenzoyl)amino]acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.2 |
| Afficher plus |