Learn More
(-)-2-Methyl Isoborneol-d3, TRC
Code produit 30484092
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30484092 2.5 mg 2.50mg
30470959 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30484092 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3140022.5MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135441-89-3
Formule moléculaire C11 2H3 H17 O
Poids moléculaire (g/mol) 171.29
Synonyme (1R,2R,4R)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol-d3, (1R-exo)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol-d3, (-)-2-exo-Hydroxy-2-methylbornane-d3
Nom IUPAC (1R,3R,4R)-4,7,7-trimethyl-3-(trideuteriomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])[C@@]1(O)C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-2-Methyl Isoborneol-d3
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1/i4D3
Poids de la formule 171.1702