Learn More
2-[Méthyl(phénylméthyl)aminés]éthanol, TRC
Code produit 30138519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138519 10 g 10g
30136934 25 g 25g
30005888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138519 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32046510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-98-4
Formule moléculaire C10 H15 N O
Poids moléculaire (g/mol) 165.23
Synonyme Ethanol, 2-[methyl(phenylmethyl)amino]-, Ethanol, 2-(benzylmethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethanol, 2-(Benzylmethylamino)ethanol, 2-(N-Methylbenzylamino)ethanol, 2-(N-benzyl-N-methylamino)ethanol, Benzyl(2-hydroxyethyl)methylamine, N-Benzyl-N-methyl(2-hydroxyethyl)amine, N-Benzyl-N-methyl-2-aminoethanol, N-Benzyl-N-methylethanolamine, N-Methyl-N-benzylethanolamine, β-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
Nom IUPAC 2-[benzyl(méthyl)amin]éthanol
SMILES CN(CCO)Cc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-N-methyl-ethanolamine (2-[benzyl(methyl)amino]ethanol)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
Poids de la formule 165.1154