Learn More
2-Methyl-propanoic-3,3,3-d3 Acid, TRC
Code produit 30240950
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240950 50 mg 50mg
30240866 25 mg 25mg
30240937 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30240950 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM34410050MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95926-99-1
Formule moléculaire C4 D3 H5 O2
Poids moléculaire (g/mol) 91.124
Synonyme Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-methyl- (9CI), 2-Methylpropanoic-3,3,3-d3 acid, Isobutyric-3,3,3-d6 acid, 2-Methylpropanoic Acid-3,3,3-D3, Isobutyric acid D3 (methyl-D3), Isobutyric acid-d3, 2-Methyl-d3-propionic Acid
Nom IUPAC 3,3,3-trideuterio-2-methylpropanoic acid
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-propanoic-3,3,3-d3 Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3
Poids de la formule 91.071