Learn More
2-Methyl Simvastatin (Mixture Of Diasteroisomers), TRC
Code produit 30138438
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138438 100 mg 100mg
18043250 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138438 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM327030100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 774611-54-0
Formule moléculaire C26 H40 O5
Poids moléculaire (g/mol) 432.59
Synonyme Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-5-methyl-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-5-methyl-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-dimethylbutanoate, 5-Methylsimvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R,5RS)-4-Hydroxy-5-methyl-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate
Nom IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-5-methyl-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)C(C)C(=O)O3)[C@@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl Simvastatin (mixture of diasteroisomers)
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H40O5/c1-7-26(5,6)25(29)31-22-13-15(2)12-18-9-8-16(3)20(23(18)22)11-10-19-14-21(27)17(4)24(28)30-19/h8-9,12,15-17,19-23,27H,7,10-11,13-14H2,1-6H3/t15-,16-,17?,19+,20-,21+,22-,23-/m0/s1
Poids de la formule 432.2876