Learn More
2’-méthylacétanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419040 100 g 100g
11409040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13235.22
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 120-66-1 | C9H11NO | 149.193 g/mol
Acetanilide is used as an inhibitor of peroxides and stabilizer for cellulose ester varnishes. It is used as an intermediate for the synthesis of rubber accelerators, dyes and dye intermediate and camphor. It is used as a precursor in penicillin synthesis and other pharmaceuticals including painkillers and intermediates. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétanilide est utilisé comme inhibiteur des peroxydes et comme stabilisateur pour les vernis d’ester de cellulose. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse d’accélérateurs en caoutchouc, de colorants, comme intermédiaire de colorant et pour le camphre. Il est utilisé comme précurseur dans la synthèse de pénicillines et d’autres produits pharmaceutiques, y compris les anti-douleur et les produits intermédiaires. 
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’acétone, le chloroforme, le toluène et le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans des conditions ordinaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-66-1
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.193
Numéro MDL MFCD00014961
Clé InChI BPEXTIMJLDWDTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-acetotoluidide, 2'-methylacetanilide, n-o-tolyl acetamide, n-2-methylphenyl acetamide, acetyl-o-toluidine, n-acetyl-o-toluidine, o-acetotoluide, acetamide, n-2-methylphenyl, o-methylacetanilide, n-o-tolylacetamide
CID PubChem 8443
Nom IUPAC N-(2-méthylphényl)acétamide
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Methylacetanilide
Point de fusion 109°C to 112°C
Densité 1.16
Point d’ébullition 296°C
Quantité 100 g
Beilstein 2207054
Merck Index 14,74
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in acetone,chloroform,toluene,benzene.
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté ≥98%