Learn More
2’-méthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11469203
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11469203 100 g 100g
11379579 5 g 5g
11459203 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469203 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11695.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 577-16-2 | C9H10O | 134.178 g/mol
2'-Methylacetophenone is possiblely used in Vanilla, cherry, almond, coumarin and various nut nuances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2′-méthylacétophénone est peut-être utilisé dans la vanille, la cerise, l’amande, la coumarine et diverses nuances de noix.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 577-16-2
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.178
Numéro MDL MFCD00008734
Clé InChI YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
CID PubChem 11340
Nom IUPAC 1-(2-méthylphényl)éthanone
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2'-Methylacetophenone
Densité 1.02
Point d’ébullition 214°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.5318
Quantité 100 g
Beilstein 907005
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98%