Learn More
2'-méthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722515 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722515 5 g Flacon en verre 5g
10606522 25 g Flacon en verre 25g
10147953 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10722515 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126160050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 577-16-2 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 577-16-2
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00008734
Clé InChI YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
CID PubChem 11340
Nom IUPAC 1-(2-méthylphényl)éthanone
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Methylacetophenone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0260g/mL
Point d’ébullition 214°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5290 to 1.533
Quantité 5 g
Beilstein 07, 306
Gravité spécifique 1.026
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide