Learn More
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one, MedChemExpress
Code produit 16476077
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476077 5 mg
16464596 100 mg
16429886 50 mg
16403358 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16476077 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101412
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
MedChemExpress 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one (N2-Methylguanine) is a modified nucleoside. 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one (N2-Methylguanine) is a modified nucleoside. 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one
Forme physique Solid
CAS 10030-78-1
Couleur Earth Yellow
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H7N5O
Synonyme N2-methylguanine
Informations sur la solubilité H2O : 1 mg/mL (6.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.06 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣THF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣1M NaOH : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 12 with NaOH) (insoluble) ∣Acetone : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 2 with HCl) (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1N=C(NC)NC2=C1NC=N2
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research