Learn More
2-(Méthylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-one |
| CAS | 10030-78-1 |
| Formule moléculaire | C6 H7 N5 O |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7N5O/c1-7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-2-9-4/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11,12) |
| SMILES | CN=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1 |
| Nom IUPAC | 2-méthylimino-3,9-dihydropurin-6-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.153 |
| Poids de la formule | 165.065 |