Learn More
2-(Méthylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-one, TRC
Code produit 30483483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483483 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483483 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28682810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-one
CAS 10030-78-1
Formule moléculaire C6 H7 N5 O
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H7N5O/c1-7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-2-9-4/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11,12)
SMILES CN=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
Nom IUPAC 2-méthylimino-3,9-dihydropurin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 165.153
Poids de la formule 165.065