Learn More
2-(methylamino)ethane-1-thiol hydrochloride, TRC
Code produit 30474135
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30474135 10 mg 10mg
30473242 50 mg 50mg
30464819 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30474135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28819010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33744-33-1
Formule moléculaire C3H9NS.HCl
Poids moléculaire (g/mol) 127.63
Synonyme Ethanethiol, 2-(methylamino)-, hydrochloride (8CI, 9CI), 2-(Methylamino)ethane-1-thiol hydrochloride, 2-(Methylamino)ethanethiol hydrochloride, 2-Mercapto-N-methylaminoethane hydrochloride, 2-Mercapto-N-methylaminoethane hydrochloride (1:1)
Nom IUPAC 2-(methylamino)ethanethiol;hydrochloride
SMILES Cl.CNCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(methylamino)ethane-1-thiol hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H9NS.ClH/c1-4-2-3-5;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H
Poids de la formule 127.0222