Learn More
2-(méthylamino)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430777 500 mL 500mL
11420777 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23180.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-83-1 | C3H9NO | 75.11 g/mol
2-(Methylamino)ethanol is used as an intermediate in synthetic chemistry. It finds application in various fields such as textile lubricants, polishes, detergents and in personal care products. It is also involved in electrostatic automotive coatings and in acid gas scrubbing. Further, it serves as an intermediate in polymers and pharmaceuticals. In addition to this, it is used as a solvent in the natural gas-processing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(Méthylamino)éthanol est utilisé comme intermédiaire en chimie synthétique. Il est utilisé dans divers domaines tels que les lubrifiants textiles, les produits de polissage, les détergents et les produits de soins personnels. Il est également impliqué dans les revêtements automobiles électrostatiques et dans le nettoyage des gaz acides. De plus, il sert d’intermédiaire dans les polymères et les produits pharmaceutiques. En outre, il est utilisé comme solvant dans l’industrie de la transformation du gaz naturel.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides, le cuivre, les alliages de cuivre, le zinc et le fer galvanisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-83-1
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00002839
Clé InChI OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylamino ethanol, n-methylethanolamine, methylethanolamine, ethanol, 2-methylamino, methylethylolamine, n-methylaminoethanol, n-methylmonoethanolamine, n-monomethylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylamine, monomethylaminoethanol
CID PubChem 8016
ChEBI CHEBI:21763
Nom IUPAC 2-(méthylamino)éthanol
SMILES CNCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylamino)ethanol
Point de fusion -5°C
Densité 0.939
Point d’ébullition 159°C
Point d’éclair 74°C (165°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire CH3NH(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.44
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2735
Beilstein 1071196
Merck Index 14,6015
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol and ether.
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 99%