Learn More
2-(méthylamino)éthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-methylethanolamine |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 100 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3 |
| Poids de la formule | 75.0684 |
| Pourcentage de pureté | >95% |