Learn More
Bromhydrate de 2-(méthylamino)éthyl méthanethiosulfonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Methylamino)ethyl Methanethiosulfonate Hydrobromide |
| CAS | 760998-74-1 |
| Formule moléculaire | C4H12BrNO2S2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Methanesulfonothioic Acid S-[2-(Methylamino)ethyl]ester Hydrobromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NO3S.BrH/c1-5-3-4-8-9(2,6)7;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Br.CNCCOS(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | 2-(méthylamino)éthyl méthanesulfonate;bromhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.18 |
| Poids de la formule | 232.9721 |