Learn More
Acide 2-(méthylamino)octanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Methylamino)octanoic Acid |
| CAS | 101080-67-5 |
| Formule moléculaire | C9H19NO2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H19NO2/c1-3-4-5-6-7-8(10-2)9(11)12/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCCCCCC(C(=O)O)NC |
| Nom IUPAC | acide 2-(méthylamino)octanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 173.25 |
| Poids de la formule | 173.1416 |