Learn More
Acide 2-(méthylamino)octanoïque, TRC
Code produit 30476419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476419 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476419 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28705310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylamino)octanoic Acid
CAS 101080-67-5
Formule moléculaire C9H19NO2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H19NO2/c1-3-4-5-6-7-8(10-2)9(11)12/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CCCCCCC(C(=O)O)NC
Nom IUPAC acide 2-(méthylamino)octanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 173.25
Poids de la formule 173.1416