Learn More
2-méthylanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10091150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10091150 100 g Flacon en verre 100g
10523291 5 g Flacon en verre 5g
10713891 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10091150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126281000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 578-58-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-58-5
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00008373
Clé InChI DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylanisole, o-methylanisole, 2-methoxytoluene, o-cresol methyl ether, o-cresyl methyl ether, anisole, o-methyl, benzene, 1-methoxy-2-methyl, methyl o-tolyl ether, o-methoxytoluene, 2-methylmethoxybenzene
CID PubChem 33637
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Methylanisole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 170°C to 172°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5160 to 1.518
Quantité 100 g
Beilstein 06, 352
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylanisole
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.