Learn More
2-méthylanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491598 50 g 50g
11401608 250 g 250g
11481598 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13897.18
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 578-58-5 | C8H10O | 122.167 g/mol
The catalytic system of disubstituted aromatics was optimized for the 2-methylanisole reduction by a proper choice of the amine/Rh ratio which should be high enough to stabilize very small colloidal rhodium particles and low enough to avoid deactivation. The total synthesis of (±)-heliannuol D and its epimer has been completed in 9 steps and 12% overall yield from 2-methylanisole. The thermal activation of 2-methylanisole (60°C) by the Ir (III) complex TpMe2Ir (C6H5) 2 (N2)(1; TpMe2= hydrotris (3, 5-dimethylpyrazolyl) borate) yielded a mixture of hydride complexes. The total synthesis of the phenolic sesquiterpene mutisianthol has been accomplished in 12 steps from the readily available 2-methylanisole. The catalytic system was optimized for the 2-methylanisole reduction by a proper choice of the amine/Rh ratio which should be high enough to stabilize very small colloidal rhodium particles and low enough to avoid deactivation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le système catalytique des produits aromatiques disubstitués a été optimisé pour la diminution du 2-méthylanisole par un choix approprié du rapport amine/Rh qui devrait être suffisamment élevé pour stabiliser les très petites particules de rhodium colloïdal et suffisamment faible pour éviter la désactivation. La synthèse totale du (±)-héliannuol D et de son épimère a été réalisée en 9 étapes, avec 12 % de rendement global à partir du 2-méthylanisole. L’activation thermique du 2-méthylanisole (60°C) par le complexe Ir (III) TpMe2 Ir (C6H5) 2 (N2)(1 ; TpMe2 = hydrotris (3, 5-diméthylpyrazolyl) borate) produit un mélange de complexes d’hydrure. La synthèse totale du mutisianthol phénolique sesquiterpène a été réalisée en 12 étapes à partir de 2-méthylanisole facilement disponible. Le système catalytique a été optimisé pour la diminution du 2-méthylanisole par un choix approprié du rapport amine/Rh qui devrait être suffisamment élevé pour stabiliser les très petites particules de rhodium colloïdal et suffisamment faible pour éviter la désactivation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 578-58-5
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.167
Numéro MDL MFCD00008373
Clé InChI DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylanisole, o-methylanisole, 2-methoxytoluene, o-cresol methyl ether, o-cresyl methyl ether, anisole, o-methyl, benzene, 1-methoxy-2-methyl, methyl o-tolyl ether, o-methoxytoluene, 2-methylmethoxybenzene
CID PubChem 33637
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylanisole
Densité 0.985
Point d’ébullition 170°C to 172°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.517
Quantité 50 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 1857415
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylanisole