Learn More
2-Méthylanisole, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylanisole |
| CAS | 578-58-5 |
| Formule moléculaire | C8H10O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | o-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Cresol Methyl Ether, 2-Methoxytoluene, 2-Methyl-1-methoxybenzene, Methyl o-Cresyl Ether, Methyl o-Methylphenyl ether, Methyl o-Tolyl Ether, NSC 6253, o-Cresol Methyl Ether, o-Cresyl Methyl Ether, o-Methoxytoluene, o-Methylanisole |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccccc1C |
| Nom IUPAC | 1-méthoxy-2-méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.16 |
| Poids de la formule | 122.0732 |