Learn More
2-Methylanthraquinone 94%, ACROS Organics™
Code produit 10075803 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10075803 100 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10075803 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149241000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylanthraquinone
Note relative au nom 94%
CAS 84-54-8
% min. CAS 92.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >168°C
Couleur Green-Yellow to Yellow
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H10O2
Numéro MDL MFCD00001235
Quantité 100 g
Beilstein 07, 809
Merck Index 15, 6095
Synonyme 2-methylanthraquinone, tectoquinone, 2-methyl anthraquinone, techtoquinone, tectochinon, 2-methyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 2-methyl, beta-methylanthraquinone, 2-methylanthra-9,10-quinone, anthraquinone, 2-methyl
Informations sur la solubilité 2% max. Insoluble Matter (in chloroform)
Clé InChI NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Nom IUPAC 2-methylanthracene-9,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 222.243
CID PubChem 6773
ChEBI CHEBI:9427
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté ≥92%
Forme physique Fine Powder