Learn More
2-Méthylanthraquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449100 250 g 250g
11439100 50 g 50g
11429100 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449100 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14502.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 84-54-8 | C15H10O2 | 222.243 g/mol
2-Methylanthraquinone is used as a pharmaceutical intermediate. It is used in smog dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-méthylanthraquinone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique. Elle est utilisée dans les colorants à smog.
Solubilité
Soluble dans l’eau 1,234 mg/l @ 25°C.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-54-8
Formule moléculaire C15H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.243
Numéro MDL MFCD00001235
Clé InChI NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylanthraquinone, tectoquinone, 2-methyl anthraquinone, techtoquinone, tectochinon, 2-methyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 2-methyl, beta-methylanthraquinone, 2-methylanthra-9,10-quinone, anthraquinone, 2-methyl
CID PubChem 6773
ChEBI CHEBI:9427
Nom IUPAC 2-méthylanthracène-9,10-dione
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylanthraquinone
Point de fusion 170°C to 174°C
Point d’éclair 209°C (408°F)
Quantité 250 g
Beilstein 2050523
Merck Index 14,6021
Informations sur la solubilité Soluble in water 1.234mg/L @ 25°C.
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 97%