Learn More
2-Méthylbenzo[b]thiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15434917 1 g 1g
15444917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32224.03
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1195-14-8 | C9H8S | 148.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1195-14-8
Formule moléculaire C9H8S
Poids moléculaire (g/mol) 148.22
Numéro MDL MFCD00216250
Clé InChI BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70952
Nom IUPAC 2-méthyl-1-benzothiophène
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbenzo[b]thiophene
Point de fusion 51°C to 52°C
Quantité 1 g
Synonyme 2-methylbenzo b thiophene, 2-methylthianaphthene, 2-methyl-1-thiaindene, 2-methylbenzothiophene, 2-methylthioindene, benzo b thiophene, 2-methyl, benzo b thiophene,2-methyl, acmc-1bscn, benzothiophene, 2-methyl
Poids de la formule 148.23
Pourcentage de pureté 98%