Learn More
2-Méthylbenzofuran, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11956201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11956201 1 g Flacon en verre 1g
11672729 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11956201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208400010
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4265-25-2 | C9H8O | 132.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4265-25-2
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00005850
Clé InChI GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbenzofuran, benzofuran, 2-methyl, 2-methylcumarone, 2-methylbenzo b furan, 2-methyl benzofuran, unii-8x3183bz3x, methylbenzofuran, methyl benzoxole, 2-methyl-benzofuran, #
CID PubChem 20263
Nom IUPAC 2-méthyl-1-benzofurane
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbenzofuran
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0570g/mL
Point d’ébullition 197.0°C to 198.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5618
Quantité 1 g
Beilstein 17,6
Gravité spécifique 1.057
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylbenzofuran
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.