Learn More
2-méthylbenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482497 250 g 250g
11462497 10 g -
11472497 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14779.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 131-58-8 | C14H12O | 196.249 g/mol
2-Methylbenzophenone, is used as an important raw material and intermediate in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-méthylbenzophénone est utilisée comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le colorant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable sous la température et la pression normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-58-8
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.249
Numéro MDL MFCD00008518
Clé InChI CKGKXGQVRVAKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbenzophenone, o-methylbenzophenone, methanone, 2-methylphenyl phenyl, phenyl o-tolyl ketone, 2-methylphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methyl, 2-methylphenyl-phenylmethanone, unii-lsn1480nff, phenyl tolyl ketone, phenyl 2-tolyl ketone
CID PubChem 67230
Nom IUPAC (2-méthylphényl)-phénylméthanone
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbenzophenone
Point de fusion -18°C
Densité 1.085
Point d’ébullition 309°C to 311°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.595
Quantité 250 g
Beilstein 2045469
Merck Index 14,7317
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté ≥98%