Learn More
2-méthylbenzophénonne, TRC
Code produit 30004463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004463 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30004463 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2897951G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
CAS 131-58-8
Formule moléculaire C14 H12 O
Quantité 1 g
Synonyme Methanone, (2-methylphenyl)phenyl-, Benzophenone, 2-methyl- (6CI,7CI,8CI), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, 2-Methylphenyl phenyl ketone, NSC 67362, Phenyl 2-methylphenyl ketone, Phenyl 2-tolyl ketone, Phenyl o-tolyl ketone, Phenyl(2-tolyl)methanone, o-Benzoyltoluene, o-Methylbenzophenone, o-Tolyl phenyl ketone
Formule InChI InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC (2-méthylphényl)-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 196.24
Poids de la formule 196.0888