Learn More
2-méthylbenzothiazol-5-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415727 10 g 10g
15405727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32937.09
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 68867-14-1 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68867-14-1
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00192276
Clé InChI LAKVUPMDDFICNR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 699799
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-benzothiazol-5-ol
SMILES CC1=NC2=CC(O)=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbenzothiazol-5-ol
Point de fusion 185°C to 187°C
Quantité 10 g
Synonyme 2-methylbenzo d thiazol-5-ol, 5-benzothiazolol, 2-methyl, 2-methyl-5-benzothiazolol, 2-methylbenzothiazol-5-ol, 5-benzothiazolol,2-methyl, 5-hydroxy-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-5-ol, 2-methyl-5-hydroxybenzothiazole
Poids de la formule 165.21
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Hydroxy-2-methylbenzothiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-5-benzothiazolol