Learn More
2-méthylbenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485437 5 g 5g
11475437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23453.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13630-19-8 | C8H7F3 | 160.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13630-19-8
Formule moléculaire C8H7F3
Poids moléculaire (g/mol) 160.14
Numéro MDL MFCD00153204
Clé InChI DVFVNJHIVAPTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-xylene, benzene, methyl trifluoromethyl, benzene, 1-methyl-2-trifluoromethyl, 2-methyl-1-trifluoromethyl benzene, trifluoromethyltoluene, pubchem1657
CID PubChem 2775324
Nom IUPAC 1-méthyl-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbenzotrifluoride
Densité 1.174
Point d’ébullition 125°C to 126°C
Indice de réfraction 1.435
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1940501
Poids de la formule 160.14
Pourcentage de pureté 97%