Learn More
Alcool 2-méthylbenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480603 10 g 10g
11490603 50 g 50g
11400613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480603 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12696.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-95-2 | C8H10O | 122.167 g/mol
2-Methylbenzyl alcohol is widely used strong mobile phase additive in HPLC. it can be used to produce 2-methyl-benzaldehyde at temperature of 20°C. It will need reagent pyridinium chlorochromate with reaction time of 10 min.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 2-méthylbenzylique est largement utilisé comme additif de phase mobile puissant dans la HPLC. Il peut être utilisé pour produire du 2-méthyl-benzaldéhyde à une température de 20°C. Il aura besoin de chlorochromate de pyridinium réactif avec un temps de réaction de 10 min.
Solubilité
Soluble dans le méthanol 0,1 g/ml.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. À tenir à l’écart des acides, chlorures d’acyle, anhydrides d’acide et agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-95-2
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.167
Numéro MDL MFCD00004622
Clé InChI XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbenzyl alcohol, o-tolylmethanol, o-tolyl alcohol, 2-methylphenyl methanol, o-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methyl, toluene-methanol, benzyl alcohol, o-methyl, unii-7l3m6y04nc, alpha-hydroxy-o-xylene
CID PubChem 6994
ChEBI CHEBI:27724
Nom IUPAC (2-méthylphényl)méthanol
SMILES CC1=CC=CC=C1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbenzyl alcohol
Point de fusion 33°C to 37°C
Point d’ébullition 219°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.5408
Quantité 10 g
Beilstein 1929783
Informations sur la solubilité Soluble in methanol 0.1g/mL.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%