Learn More
2-méthylbutan-2-ol, pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10726491 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10726491 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10726491 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/4480/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 75-85-4
Point de fusion -12°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 102°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C5H12O
Numéro MDL 4478
Quantité 500 mL
Synonyme 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
Clé InChI MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)(C)O
Nom IUPAC 2-méthylbutan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
CID PubChem 6405
Densité de vapeur 3.04
Poids de la formule 88.15g/mol
Tension de vapeur 12mbar at 20°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.