Learn More
2-méthylbutane, +99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10511754 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10511754 2.5 L 2.50L
10542331 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10511754 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126470025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 78-78-4 | C5H12 | 72.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-78-4
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009338
Clé InChI QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
CID PubChem 6556
ChEBI CHEBI:30362
Nom IUPAC 2-méthylbutane
SMILES CCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutane
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -160.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6200g/mL
Point d’ébullition 30.0°C
Point d’éclair −51°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.3530 to 1.3550
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 134
Résidus après évaporation 10ppm max.
Gravité spécifique 0.62
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, oils and ether, slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 72.15
Tension de vapeur 990mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylbutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.