Code produit 15673650
Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
15673650
1 L
Flacon en verre
1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
15673650
Fournisseur
Honeywell Research Chemicals
Code fournisseur
3204041L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Qualité réactif, ≥ 99%
≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau
2-Methylbutane
CAS
78-78-4
Point de fusion
-160°C
Couleur
Incolore
Densité
0.62g/mL at 25°C
Point d’ébullition
28°C (1013 hPa)
Point d’éclair
−51°C (−59.8°F)
Température d’allumage
788°F
Odeur
Characteristic
Conditionnement
Flacon en verre
Formule moléculaire
C5H12
Formule linéaire
CH3 CH2 CH(CH3 )2
Numéro MDL
MFCD00009338
Quantité
1 L
Numéro UN
UN1265
Beilstein
1730723
Synonyme
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
Informations sur la solubilité
Insoluble in water
Clé InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CCC(C)C
Nom IUPAC
2-methylbutane
Poids moléculaire (g/mol)
72.15
CID PubChem
6556
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
ChEBI
CHEBI:30362
Poids de la formule
72.15g/mol
Tension de vapeur
11.17psi (20°C)
Pourcentage de pureté
≥99%
Qualité
ReagentPlus
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?