Learn More
2-Méthylbutane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 x 500 mL
Conditionnement:
2000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400500 500 mL 500mL
11410500 4 x 500 mL 2000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11400500 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 019387.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 78-78-4 | C5H12 | 72.15 g/mol
2-Methylbutane is used as a chemical intermediate. It acts as a blowing agent for polystyrene and gasoline additive. It is used as a solvent of polyethylene and involved in the preparation of polystyrene foam and polyurethane foam. Further, it is used in a closed loop in geothermal power production to operate turbines. In addition to this, it is used to freeze biological samples like tissues in place of dry ice for cryosectioning in histology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-78-4
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009338
Clé InChI QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
CID PubChem 6556
ChEBI CHEBI:30362
Nom IUPAC 2-methylbutane
SMILES CCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutane
Densité 0.62
Point d’ébullition 30°C
Point d’éclair -57°C (-70°F)
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Indice de réfraction 1.354
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Miscible with water,hydrocarbons,oils,alcohol and ether.
Poids de la formule 72.14
Forme physique Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylbutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopentane