Learn More
2-Méthylbutane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,5 %, Solstice
Code produit 15692830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15692830 1 L Flacon en verre 1L
15602840 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15692830 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 2703421L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    211.09€ / 1L
    Économisez 33.91€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,5%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-78-4
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009338
Clé InChI QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
CID PubChem 6556
ChEBI CHEBI:30362
Nom IUPAC 2-méthylbutane
SMILES CCC(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutane
Note relative au nom CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,5%
Absorbance max. 0,01 à 400 nm, max. 0,01 à 240 nm, max. 0,07 à 220 nm, max. 0,30 à 210 nm, max. 1,0 à 192 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 0,62 g/mL à 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 28 °C
Point d’éclair −51 °C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH(CH3)2
Quantité 1 L
Numéro UN UN1265
Beilstein 1730723
Poids de la formule 72.15
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methylbutane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopentane