Learn More
2-Méthylbutane, TRC
Code produit 30479580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30479580 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479580 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22740025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutane
CAS 78-78-4
Formule moléculaire C5 H12
Quantité 25 g
Synonyme Butane, 2-methyl-, 2-Methylbutane, 1,1,2-Trimethylethane, Borger Isopentane, Exxsol Isopentane S, Isopentane, Methylbutane, NSC 119476, R 601A, iso-Pentane
Formule InChI InChI=1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)C
Nom IUPAC 2-méthylbutane
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Poids de la formule 72.0939