Learn More
2-méthylbutylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10452733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10452733 10 g Flacon en verre ambré 10g
10125772 1 g Flacon en verre ambré 1g
10548744 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10452733 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01376EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 96-15-1
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.166
Numéro MDL MFCD00008147
Clé InChI VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine
CID PubChem 7283
Nom IUPAC 2-méthylbutane-1-amine
SMILES CCC(C)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutylamine
% min. CAS 95.0
Densité 0.7300g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C2H5CH(CH3)CH2NH2
Quantité 10 g
Poids de la formule 87.16
Pourcentage de pureté 95%