Learn More
2-Méthylbutyraldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylbutanal |
| CAS | 96-17-3 |
| Formule moléculaire | C5 H10 O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Butanal, 2-methyl-, Butyraldehyde, 2-methyl- (6CI,8CI), Butyraldehyde, α-methyl- (3CI), 2-Methylbutanal, (RS)-2-Methylbutanal, (±)-2-Methylbutanal, (±)-2-Methylbutyraldehyde, 2-Ethylpropanal, 2-Formylbutane, 2-Methylbutyraldehyde, 2-Methylbutyric aldehyde, NSC 77077, α-Methyl-n-butanal, α-Methylbutanal, α-Methylbutyraldehyde, α-Methylbutyric aldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)C=O |
| Nom IUPAC | 2-méthylbutanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
| Poids de la formule | 86.0732 |