Learn More
Acide 2-méthylbutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349579 25 mL 25mL
11444573 100 mL 100mL
11454573 500 mL 500mL
11464573 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11349579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11546.AC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 116-53-0 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
2-Methylbutyric acid, can be used as food additive for butter, cream, cheese flavor deployment. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used in the synthesis of 2-methylbutyric anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide 2-méthylbutyrique, peut être utilisé comme additif alimentaire pour le beurre, la crème et la saveur de fromage. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé dans la synthèse de 2-anhydride méthylbutyrique.
Solubilité
Il est soluble dans lʼeau, mais très soluble dans la plupart des solvants organiques courants tels que le chloroforme, le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à lʼabri des bases, des agents oxydants et des agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-53-0
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00002669
Clé InChI WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbutyric acid, dl-2-methylbutyric acid, butanoic acid, 2-methyl, ethylmethylacetic acid, methylbutyric acid, 2-methyl butyric acid, 2-methybutyric acid, methylethylacetic acid, active valeric acid, butyric acid, 2-methyl
CID PubChem 8314
ChEBI CHEBI:37070
Nom IUPAC acide 2-méthylbutanoïque
SMILES CCC(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutyric acid
Densité 0.937
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.4055
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3265
Beilstein 1720486
Informations sur la solubilité It is soluble in water,but highly soluble in most common organic solvents such as Chloroform,Methanol.
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylbutyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbutyric acid