Learn More
2-Methylbutyrylglycine, TRC
Code produit 30138356
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138356 500 mg 500mg
30003739 1 g 1g
30012315 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM294340500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52320-67-9
Formule moléculaire C7 H13 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 159.18
Synonyme Glycine, N-(2-methyl-1-oxobutyl)-, N-(2-Methyl-1-oxobutyl)glycine, 2-Methylbutyrylglycine, N-(2-Methylbutyryl)glycine, N-sec-Valerylglycine, α-Methylbutyrylglycine, 2-(2-Methylbutanoylamino)acetic acid, N-(2-Methylbutanoyl)glycine
Nom IUPAC 2-(2-methylbutanoylamino)acetic acid
SMILES CCC(C)C(=O)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutyrylglycine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)
Poids de la formule 159.0895
Pourcentage de pureté >95%