Learn More
Acide 2-méthylcitrique (mélange de diastéréoisomères), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylcitric Acid |
| CAS | 6061-96-7 |
| Formule moléculaire | C7 H10 O7 |
| Quantité | 0.01 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14 H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CC(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.15 |
| Poids de la formule | 206.0427 g/mol |
| Pourcentage de pureté | min 90% Chemical Purity |